Tin(II) sulphide ≥99.5%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
14051.14EA
541
EUR
14051.14
14051.06
Tin(II) sulphide ≥99.5%
Tin(II) sulphide
Polymerization catalyst
Formule:
SSn MW: 150,78 g/mol Smeltpunt: 882 °C Dichtheid: 5,08 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011245 CAS-nummer: 1314-95-0 EINECS: 215-248-7 |