Lead(II) sulphate 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO387275000EA
82
EUR
ACRO387275000
ACRO387271000
Lead(II) sulphate 99%
Lead(II) sulphate
Formule:
O₄PbS MW: 303,26 g/mol Smeltpunt: 1170 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011166 CAS-nummer: 7446-14-2 EINECS: 231-198-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,05444 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Crystalline powder |
Identification | Confirmed |
Elemental Analysis | ≥98.5 % (AES) |