Lead(II) sulphate ≥99.999%, Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
10730.18EA 333 EUR
10730.18 10730.09
Lead(II) sulphate ≥99.999%, Puratronic®
Lead(II) sulphate
Formule: O₄PbS
MW: 303,26 g/mol
Smeltpunt: 1170 °C
Dichtheid: 6,2
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011166
CAS-nummer: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05444