Lead(II) sulphate, Reagent Grade
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
44784.22EA
47.1
EUR
44784.22
44784.36
Lead(II) sulphate, Reagent Grade
Lead(II) sulphate
In pigments, galvanic batteries, lithography, weighting fabrics
Formule:
O₄PbS MW: 303,26 g/mol Smeltpunt: 1170 °C Dichtheid: 6,2 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011166 CAS-nummer: 7446-14-2 EINECS: 231-198-9 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,05444 |