Tin(II) sulphate 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO223665000EA 125 EUR
ACRO223665000 ACRO223661000 ACRO223660025
Tin(II) sulphate 95%
Tin(II) sulphate
Formule: O₄SSn
MW: 214,77 g/mol
Smeltpunt: 360 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011246
CAS-nummer: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 12,08947
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Titration Iodimetric ≥94.0 %