Tin(II) sulphate ≥95.5%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
|
11537.A1EA
210
EUR
11537.A1
11537.30
Tin(II) sulphate ≥95.5%
Tin(II) sulphate
Tin plating baths
Formule:
O₄SSn MW: 214,77 g/mol Smeltpunt: 378 °C (ontbinding) Dichtheid: 4,15 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011246 CAS-nummer: 7488-55-3 EINECS: 231-302-2 Merck Index: 12,08947 |