Vinyltriethoxysilane 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO174615000EA 140 EUR
ACRO174615000 ACRO174610250
Vinyltriethoxysilane 97%
Vinyltriethoxysilane
Formule: C₈H₁₈O₃Si
MW: 190,31 g/mol
Kookpunt: 160 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,9 g/cm³
Vlampunt: 34 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009063
CAS-nummer: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
UN: 1993
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %