Tetrallyltin ≥96%

Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar

71158.09EA 386 EUR
71158.09 71158.04
Tetrallyltin ≥96%
Tetrallyltin
Formule: C₁₂H₂₀Sn
MW: 283 g/mol
Kookpunt: 69…70 °C (1,5 mmHg)
Dichtheid: 1,179
Vlampunt: 75 °C (167 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008637
CAS-nummer: 7393-43-3
EINECS: 230-987-5
UN: 2788
ADR: 6.1,II

Bestel nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR