(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles.
42413.ADEA 29.8 EUR
42413.AD 42413.K2 42413.AK
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97%
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Formule: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 198,72 g/mol
Kookpunt: 195…197 °C
Smeltpunt: –50 °C
Dichtheid: 1,077
Vlampunt: 78 °C (172 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000997
CAS-nummer: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9