3-Aminopropyltriethoxysilaan 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO151080025EA 794 EUR
ACRO151080025 ACRO151080050 ACRO151085000 ACRO151081000
3-Aminopropyltriethoxysilaan 99%
3-Aminopropyltriethoxysilaan
Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 221,37 g/mol
Kookpunt: 217 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,942 g/cm³
Vlampunt: 96 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008207
CAS-nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA