(3-Aminopropyl)trimethoxysilane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18550.0250EA
143
EUR
8.18550.0250
8.18550.9999
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane for synthesis, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Formule:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ MW: 179,29 g/mol Kookpunt: 194 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,0265 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008206 CAS-nummer: 13822-56-5 EINECS: 237-511-5 |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 179.29 g/mol |
Boiling Point | 194 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 90 °C |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Ignition Point | 295 °C |