N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine 96%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L14043.22EA
61.5
EUR
L14043.22
L14043.36
L14043.14
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine 96%
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
Formule:
H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ MW: 222,36 g/mol Kookpunt: 261…263 °C Smeltpunt: ∼ 0 °C Dichtheid: 1,010 Vlampunt: 136 °C (276 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008173 CAS-nummer: 1760-24-3 EINECS: 217-164-6 ADR: 8,III |