N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.19172.0100EA
90.6
EUR
8.19172.0100
8.19172.0025
8.19172.0500
8.19172.9999
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
Formule:
H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ MW: 222,36 g/mol Kookpunt: 261…263 °C (1013 hPa) Smeltpunt: ∼ 0 °C Dichtheid: 1,01 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 136 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008173 CAS-nummer: 1760-24-3 EINECS: 217-164-6 |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) insoluble,Hydrolysis |
Molar Mass | 222.36 g/mol |
Boiling Point | 261 - 263 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 136 °C |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 300 °C |
Hill Formula | C8H22N2O3Si |