Ethyltrimethoxysilane ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B22752.14EA 24.5 EUR
B22752.14 ABCRAB133292.0100 B22752.22
Ethyltrimethoxysilane ≥97%
Ethyltrimethoxysilane
Formule: C₅H₁₄O₃Si
MW: 150,25 g/mol
Kookpunt: 123…124 °C
Dichtheid: 0,940
Vlampunt: 27 °C (81 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00051541
CAS-nummer: 5314-55-6
EINECS: 226-272-9
ADR: 3,III