Methyltriethoxysilane 98+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO174620010EA
180
EUR
ACRO174620010
ACRO174622500
Methyltriethoxysilane 98+%
Methyltriethoxysilane
Formule:
C₇H₁₈O₃Si MW: 178,3 g/mol Kookpunt: 141…143 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –40 °C Dichtheid: 0,89 g/cm³ Vlampunt: 23 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009066 CAS-nummer: 2031-67-6 EINECS: 217-983-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3825 to 1.3845 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Hydrolyzable chloride | ≤0.01 % |