Methyltriethoxysilane ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L04059.AUEA 175 EUR
L04059.AU L04059.PG L04059.AK
Methyltriethoxysilane ≥98%
Methyltriethoxysilane
Formule: C₇H₁₈O₃Si
MW: 178,3 g/mol
Kookpunt: 141…143 °C
Smeltpunt: < –50 °C
Dichtheid: 0,897
Vlampunt: 23 °C (73 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009066
CAS-nummer: 2031-67-6
EINECS: 217-983-9
ADR: 3,III