Propyltrimethoxysilane ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B21033.22EA 58.7 EUR
B21033.22 B21033.14 B21033.36
Propyltrimethoxysilane ≥98%
Propyltrimethoxysilane
Formule: C₆H₁₆O₃Si
MW: 164,28 g/mol
Kookpunt: 142…143 °C
Dichtheid: 0,935
Vlampunt: 34 °C (93 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00043026
CAS-nummer: 1067-25-0
EINECS: 213-926-7
ADR: 3,III