Dibutyltin oxide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L14491.36EA 107 EUR
L14491.36
Dibutyltin oxide ≥98%
Dibutyltin oxide
Formule: C₈H₁₈OSn
MW: 248,94 g/mol
Smeltpunt: >300 °C
Dichtheid: 1,58
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001992
CAS-nummer: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN: 3146
ADR: 6.1,II