Dibutyltin oxide

Waarschuwing

EHERC12258300EA 0 EUR
EHERC12258300
Dibutyltin oxide
Dibutyltin oxide
Formule: C₈H₁₈OSn
MW: 248,94 g/mol
Smeltpunt: > 300 °C
Dichtheid: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001992
CAS-nummer: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR