Diethylsilane ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L16468.06EA
67.1
EUR
L16468.06
L16468.14
Diethylsilane ≥97%
Diethylsilane
Formule:
C₄H₁₂Si MW: 88,22 g/mol Kookpunt: 56 °C Smeltpunt: –132 °C Dichtheid: 0,684 Vlampunt: –20 °C (–4 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00039877 CAS-nummer: 542-91-6 EINECS: 208-834-9 UN: 1993 ADR: 3,II Merck Index: 13,03154 |