Tributyltin chloride analytical standard, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
442869.EA
140
EUR
442869.
Tributyltin chloride analytical standard, Supelco®
Tributyltin chloride
Formule:
C₁₂H₂₇ClSn MW: 325,51 g/mol Kookpunt: 171…173 °C (25 mmHg) Smeltpunt: –9 °C Dichtheid: 1,2 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >100 °C |
MDL-nummer:
MFCD00000521 CAS-nummer: 1461-22-9 EINECS: 215-958-7 UN: 2788 ADR: 6.1,II |