Chlorotriethylsilane
Leverancier: Molekula
MOLEM36065452EA 0 EUR
MOLEM36065452
Chlorotriethylsilane
Chlorotriethylsilane
Formule: C₆H₁₅ClSi
MW: 150,72 g/mol
Kookpunt: 144 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 30 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000507
CAS-nummer: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986
ADR: 8,II