Tetraisopropyltin ≥97%

Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing

39609.09EA 326 EUR
39609.09
Tetraisopropyltin ≥97%
Tetraisopropyltin
Formule: C₁₂H₂₈Sn
Kookpunt: 112…114 °C (18 mmHg)
Dichtheid: 1,124
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00026346
CAS-nummer: 2949-42-0
EINECS: 220-969-5
UN: 2788
ADR: 6.1,III

Bestel nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR