Tetraethyltin ≥98%

Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar

71144.09EA 214 EUR
71144.09 71144.18 71144.03 71144.04
Tetraethyltin ≥98%
Tetraethyltin
Formule: C₈H₂₀Sn
MW: 234,96 g/mol
Kookpunt: 181 °C
Smeltpunt: –112 °C
Dichtheid: 1,187
Vlampunt: 53 °C (128 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009020
CAS-nummer: 597-64-8
EINECS: 209-906-2
UN: 3384
ADR: 6.1,I

Bestel nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR