Bis(tributyltin) oxide ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A13242.0EEA
511
EUR
A13242.0E
A13242.36
A13242.22
Bis(tributyltin) oxide ≥97%
Bis(tributyltin) oxide
Formule:
C₂₄H₅₄OSn₂ MW: 596,11 g/mol Kookpunt: 179…180 °C (2 mmHg) Smeltpunt: –45 °C Dichtheid: 1,172 Vlampunt: 168 °C (334 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009418 CAS-nummer: 56-35-9 EINECS: 200-268-0 UN: 2788 ADR: 6.1,III |