Cyclopentyltrimethoxysilane 95%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
L16442.22EA
388
EUR
L16442.22
L16442.14
Cyclopentyltrimethoxysilane 95%
Cyclopentyltrimethoxysilane
Formule:
C₈H₁₈O₃Si Kookpunt: 75 °C (10 mmHg) Dichtheid: 0,990 Vlampunt: 54 °C (129 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00236509 CAS-nummer: 143487-47-2 EINECS: 000-000-0 ADR: 3,III |