Tetracyclohexylstannaan

Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar

18822.14EA 1860 EUR
18822.14 18822.03 18822.06
Tetracyclohexylstannaan
Tetracyclohexylstannaan
Formule: C₂₄H₄₄Sn
MW: 451,32 g/mol
Smeltpunt: 241…250 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00014278
CAS-nummer: 1449-55-4
EINECS: 215-910-5
UN: 3146
ADR: 6.1,III

Bestel nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR