Phenyltriethoxysilane ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
L04684.18EA
25.8
EUR
L04684.18
L04684.30
L04684.0B
Phenyltriethoxysilane ≥98%
Phenyltriethoxysilane
Formule:
C₁₂H₂₀O₃Si MW: 240,37 g/mol Kookpunt: 235 °C Smeltpunt: 41 °C Dichtheid: 0,996 Vlampunt: 96 °C (204 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009065 CAS-nummer: 780-69-8 EINECS: 212-305-8 |