Diphenylsilane 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO329770250EA 136 EUR
ACRO329770250 ACRO329770050
Diphenylsilane 97%
Diphenylsilane
Formule: C₁₂H₁₂Si
MW: 184,31 g/mol
Kookpunt: 95…97 °C (13 mmHg)
Dichtheid: 0,99 g/cm³
Vlampunt: 98 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003002
CAS-nummer: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5780 to 1.5800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %