Bismuth(III) fluoride, watervrij 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
13075.36EA
561
EUR
13075.36
13075.14
13075.22
Bismuth(III) fluoride, watervrij 99%
Bismuth(III) fluoride
Manufacturing of bismuth pentafluoride
Formule:
BiF₃ MW: 265,98 g/mol Kookpunt: 230 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 727 °C Dichtheid: 3,7 g/cm³ (160 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010893 CAS-nummer: 7787-61-3 EINECS: 232-124-8 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,01305 |