Antimony(III) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
Ampuled under argon
35676.03EA
65.5
EUR
35676.03
35676.14
Antimony(III) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Antimony(III) iodide
Formule:
I₃Sb MW: 502,47 g/mol Kookpunt: 420 °C Smeltpunt: 168 °C Dichtheid: 4,676 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00016322 CAS-nummer: 7790-44-5 EINECS: 232-205-8 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,00751 |