Bismuth(III) nitrate pentahydrate 99.999% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO315150050EA
37.2
EUR
ACRO315150050
ACRO315151000
ACRO315150250
Bismuth(III) nitrate pentahydrate 99.999% (trace metals basis)
Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Formule:
Bi(NO₃)₃·5H₂O MW: 485,07 g/mol Kookpunt: 80 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 30 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149157 CAS-nummer: 10035-06-0 EINECS: 233-791-8 UN: 1477 ADR: 5.1,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Crystals |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |