Diantimoontrioxide 99+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO213470051EA
371
EUR
ACRO213470051
ACRO213471000
ACRO213470010
Diantimoontrioxide 99+%
Diantimoontrioxide
Formule:
O₃Sb₂ MW: 291,52 g/mol Kookpunt: 1550 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 656 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011214 CAS-nummer: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00752 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Powder |
Assay | ≥99.0 % (Sb2O3) |
Particle size | ≤0.01 % Residue on 45 µm sieve |
Average particle size | 0.8 to 1.0 µm |
Arsenic (As) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Lead (Pb) | ≤400 ppm |