Diantimoontrioxide ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
10641.14EA
186
EUR
10641.14
10641.22
10641.06
10641.18
Diantimoontrioxide ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Diantimoontrioxide
Formule:
O₃Sb₂ MW: 291,52 g/mol Kookpunt: 1550 °C (sublimatie) Smeltpunt: 656 °C Dichtheid: 5,67 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011214 CAS-nummer: 1309-64-4 EINECS: 215-175-0 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00717 |