Antimony (V) oxide ≥99.998%, Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
10643.06EA
51.5
EUR
10643.06
10643.14
10643.22
Antimony (V) oxide ≥99.998%, Puratronic®
Antimony (V) oxide
Formule:
O₅Sb₂ MW: 323,52 g/mol Smeltpunt: 380 °C (ontbinding) Dichtheid: 3,78 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011216 CAS-nummer: 1314-60-9 EINECS: 215-237-7 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00739 |