Diethyl phosphonate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Packaged under argon.
44000.A4EA
1090
EUR
44000.A4
44000.36
44000.14
44000.22
Diethyl phosphonate ≥97%
Diethyl phosphonate
Formule:
C₄H₁₁O₃P MW: 138,1 g/mol Kookpunt: 50…51 °C (2 mmHg) Smeltpunt: –70 °C Dichtheid: 1,070 Vlampunt: 74 °C (165 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00044573 CAS-nummer: 762-04-9 EINECS: 212-091-6 |