Tributylfosfaat
Waarschuwing
EDQMY0000279EA 234 EUR
EDQMY0000279
Tributylfosfaat
Tributylfosfaat
Formule: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
MW: 266,32 g/mol
Kookpunt: 289 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –79 °C
Dichtheid: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 151 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009436
CAS-nummer: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 12,09749
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/95/2302595.jpg