Triethylfosfaat 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO139680025EA 218 EUR
ACRO139680025 ACRO139680010
Triethylfosfaat 99%
Triethylfosfaat
Formule: C₆H₁₅O₄P
MW: 182,16 g/mol
Kookpunt: 215 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –56 °C
Dichtheid: 1,07 g/cm³
Vlampunt: 111 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009077
CAS-nummer: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA