Triethylfosfaat
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC17835500EA 52.4 EUR
EHERC17835500
Triethylfosfaat
Triethylfosfaat
Formule: C₆H₁₅O₄P
MW: 182,16 g/mol
Kookpunt: 215 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –57 °C
Dichtheid: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 116 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009077
CAS-nummer: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806