Antimony(V) sulphide, pure
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO330410500EA 20.1 EUR
ACRO330410500 ACRO330412500 ACRO330410010
Antimony(V) sulphide, pure
Antimony(V) sulphide
Formule: S₅Sb₂
MW: 403,85 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016321
CAS-nummer: 1315-04-4
EINECS: 215-255-5
UN: 3179
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,00738
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Yellow to orange-red Powder
Assay ≥54 % (Sb)