Bismuth(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
45463.18EA 306 EUR
45463.18 45463.30
Bismuth(III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Bismuth(III) sulphide
Formule: Bi₂S₃
MW: 514,16 g/mol
Smeltpunt: 763 °C
Dichtheid: 7,7
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00014204
CAS-nummer: 1345-07-9
EINECS: 215-716-0
Merck Index: 12,01329