(1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A12534.22EA
115
EUR
A12534.22
A12534.14
A12534.36
(1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide
Formule:
H₃C(CH₂)₄P(C₆H₅)₃Br MW: 413,34 g/mol Smeltpunt: 164…166 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00031630 CAS-nummer: 21406-61-1 EINECS: 244-374-5 |