(Ethyl)triphenylphosphonium bromide
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM66589242EA 0 EUR
MOLEM66589242
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₀H₂₀BrP
MW: 371,26 g/mol
Smeltpunt: 205…207 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011838
CAS-nummer: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III