Tributylphosphine 95%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO139345000EA
245
EUR
ACRO139345000
ACRO139341000
Tributylphosphine 95%
Tributylphosphine
Formule:
C₁₂H₂₇P MW: 202,32 g/mol Kookpunt: 240…242 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –65 °C Dichtheid: 0,81 g/cm³ Vlampunt: 37 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009462 CAS-nummer: 998-40-3 EINECS: 213-651-2 UN: 3254 ADR: 4.2,I |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |