Tetramethylammonium chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Synoniemen:
TMACl
, TMA
A13288.0IEA
523
EUR
A13288.0I
A13288.30
A13288.0B
Tetramethylammonium chloride ≥97%
Tetramethylammonium chloride
Formule:
(CH₃)₄NCl MW: 109,60 g/mol Smeltpunt: >300 °C Dichtheid: 1,17 Vlampunt: >100 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011628 CAS-nummer: 75-57-0 EINECS: 200-880-8 UN: 2811 ADR: 6.1,II |