Tetramethylammonium chloride
Leverancier: Molekula
Gevaar
Synoniemen: TMAClTMA
MOLE11127600-1KGEA 0 EUR
MOLE11127600-1KG
Tetramethylammonium chloride
Tetramethylammonium chloride
Formule: (CH₃)₄NCl
MW: 109,60 g/mol
Smeltpunt: > 300 °C
Dichtheid: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011628
CAS-nummer: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III