Choline chloride
Leverancier: PanReac AppliChem
A0785.1000EA 159 EUR
A0785.1000
Choline chloride
Choline chloride
Formule: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139,62 g/mol
Smeltpunt: 244…247 °C
Dichtheid: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011721
CAS-nummer: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/17/2296817.jpg