Triphenylarsine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08653.0025EA 158 EUR
8.08653.1000 8.08653.0025 8.08653.0005
Triphenylarsine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Triphenylarsine
Formule: C₁₈H₁₅As
MW: 306,24 g/mol
Kookpunt: ∼360 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 58 °C
Dichtheid: 1,306 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002994
CAS-nummer: 603-32-7
EINECS: 210-032-9
UN: 3465
ADR: 6.1,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 59 - 61 °C
Molar Mass 306.24 g/mol
Boiling Point 360 °C (1013 hPa) (decomposition)
Flash Point 265 °C
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)