Triphenylphosphine ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
14112.14EA
28.3
EUR
14112.14
14112.36
14112.22
ABCRAB203478.0500
Triphenylphosphine ≥99%
Triphenylphosphine
Formule:
C₁₈H₁₅P MW: 262,29 g/mol Kookpunt: 360 °C Smeltpunt: 79…81 °C Dichtheid: 1,200 Vlampunt: 181 °C (358 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003043 CAS-nummer: 603-35-0 EINECS: 210-036-0 Merck Index: 12,09873 |