Triphenylphosphine 99%, powder
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L02502.30EA 43.4 EUR
L02502.30 L02502.18 ABCRAB172490.0250 ABCRAB172490.1000 L02502.0B
Triphenylphosphine 99%, powder
Triphenylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅P
MW: 262,29 g/mol
Kookpunt: 360 °C
Smeltpunt: 79…81 °C
Dichtheid: 1,200
Vlampunt: 181 °C (358 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003043
CAS-nummer: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873